Learn More
BRAND™ Barras de agitación magnéticas de PTFE con forma cilíndrica con anillo pivotante
Fabricadas con PTFE. Las barras agitadoras magnéticas de PTFE BRAND™ con anillo pivotante y forma cilíndrica se utilizan con recipientes que tienen fondos ligeramente irregulares. El anillo pivotante reduce la superficie de contacto y permite que el agitador pueda adoptar la posición de mezcla óptima.
Marca:  BRAND™ 137405
39.92 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12010932
  • 47.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con PTFE.
  • Forma cilíndrica.
  • Para su uso con recipientes con fondos ligeramente desiguales.
  • El anillo de pivote reduce la superficie de contacto y permite al agitador adoptar la posición de agitación óptima.
  • Fabricadas con PTFE.
  • Forma cilíndrica.
  • Para su uso con recipientes con fondos ligeramente desiguales.
  • El anillo de pivote reduce la superficie de contacto y permite al agitador adoptar la posición de agitación óptima.
Especificaciones
Especificaciones
4,5 mm
Barra de agitación magnética
PTFE (politetrafluoroetileno)
12 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
10/Paq.
Para recipientes con fondos ligeramente desiguales
Cilíndrico