Learn More
BRAND™ Barras de agitación magnéticas de PTFE con forma cilíndrica con anillo pivotante
Fabricadas con PTFE. Las barras agitadoras magnéticas de PTFE BRAND™ con anillo pivotante y forma cilíndrica se utilizan con recipientes que tienen fondos ligeramente irregulares. El anillo pivotante reduce la superficie de contacto y permite que el agitador pueda adoptar la posición de mezcla óptima.
Marca: BRAND™ 137445
117.80 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Fabricadas con PTFE.
- Forma cilíndrica.
- Para su uso con recipientes con fondos ligeramente desiguales.
- El anillo de pivote reduce la superficie de contacto y permite al agitador adoptar la posición de agitación óptima.
- Fabricadas con PTFE.
- Forma cilíndrica.
- Para su uso con recipientes con fondos ligeramente desiguales.
- El anillo de pivote reduce la superficie de contacto y permite al agitador adoptar la posición de agitación óptima.
Especificaciones
8,5 mm | |
Barra de agitación magnética | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
70 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
10/Paq. | |
Para recipientes con fondos ligeramente desiguales | |
Cilíndrico |