Learn More
Kartell™ Tubos para centrífuga de polipropileno
Fabricados con polipropileno altamente translúcido para una  visibilidad mejorada y una buena resistencia química. Los tubos para centrífuga cilíndricos con reborde y esterilizables en autoclave Kartell™ ofrecen estabilidad en un rotor adecuadamente equilibrado y son adecuados para su uso como tubo de ensayo tradicional.
Marca:  Kartell™ 0030500
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12601026
  • 88.40€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío
30-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tubo de fondo redondo
• No graduado, para el uso general de laboratorio
• Puede estar tapado
• Tubo de fondo redondo con borde ensanchado moldeado de una sola pieza
• Tubo
Especificaciones
Especificaciones
3000 xG
Polipropileno
Cilíndrico
24mm
31mL
Centrifuge applications, conventional test tube
Tubo para centrífuga