missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYGB Recombinant Protein, Abnova

Marca:  Abnova H00114757-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16107083

  • 518.16€ / 25 microgramos
Envío estimado: 07-01-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH29798
Solution
114757
CYGB (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CYGB
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
46.64
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MEKVPGEMEIERRERSEELSEAERKAVQAMWARLYASCEDVGVAILVRFFVNFPSAKQYFSQFKHMEDPLEMERSPQLRKHACRVMGALNTVVENLHDPDKVSSVLALVGKAHALKHKVEPVYFKILSGVILEVVAEEFASDFPPETQRAWAKLRGLIYSHVTAAYKEVGWVQQVPNATTPPATLPSSGP
HGB/STAP
CYGB
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales