Learn More
Bromuro de ciclopropiltrifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
It is used for electrolytic polarization of Zn, has potential antitumor activity, reactant for synthesis of cycloporpylidenemethylarylethynynes, keto halides for sequential azidation and intramolecular Schmidt reactions, a reactant for hydroalkynylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la polarización electrolítica del Zn, presenta actividad antitumoral potencial, es un reactante para la síntesis de ciclopropilidenometilarilanilinas, cetohalogenuros para acidación secuencial y reacciones de Schmidt intramoleculares, un reactante para la hidroalquinilación.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenése lejos de los agentes oxidantes, el agua y la humedad.
Se utiliza para la polarización electrolítica del Zn, presenta actividad antitumoral potencial, es un reactante para la síntesis de ciclopropilidenometilarilanilinas, cetohalogenuros para acidación secuencial y reacciones de Schmidt intramoleculares, un reactante para la hidroalquinilación.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenése lejos de los agentes oxidantes, el agua y la humedad.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide |
Punto de fusión | 183°C to 186°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 6413483 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.27 |
Porcentaje de pureza | 98% |