Learn More
Cetona de fenilo de ciclopropil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043706
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3481-02-5
C10H10O
146.19
MFCD00001294
PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N
cyclopropyl phenyl ketone, cyclopropyl phenyl methanone, phenyl cyclopropyl ketone, benzoylcyclopropane, methanone, cyclopropylphenyl, cyclopropylphenylketone, ketone, cyclopropyl phenyl, cyclopropyl-phenylmethanone, acmc-2097dl, cyclopropyl-phenyl-methanone
77029
ciclopropil(fenil)metanona
C1CC1C(=O)C2=CC=CC=C2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3481-02-5
C10H10O
146.19
MFCD00001294
PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N
cyclopropyl phenyl ketone, cyclopropyl phenyl methanone, phenyl cyclopropyl ketone, benzoylcyclopropane, methanone, cyclopropylphenyl, cyclopropylphenylketone, ketone, cyclopropyl phenyl, cyclopropyl-phenylmethanone, acmc-2097dl, cyclopropyl-phenyl-methanone
77029
ciclopropil(fenil)metanona
C1CC1C(=O)C2=CC=CC=C2
Cyclopropyl phenyl ketone is used to prepare α-cyclopropylstyrene by the Wittig reaction in dimethyl sulfoxide. It is also used as starting reagent during the (Z)-titanium enolate formation from cyclopropyl ketones via TiCl4-n-Bu4NI-induced ring opening reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cetona de fenilo de ciclopropil se utiliza para preparar α-ciclopropilestireno mediante la reacción de Wittig en sulfóxido de dimetilo. También se utiliza como reactivo de partida durante la formación de enolato de titanio (Z) a partir de cetonas ciclopropilosas a través de la reacción de apertura de anillo de reacción de apertura de anillo inducida de TiCl4-n-Bu4NI.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl phenyl ketone
Densidad 1.06
Punto de ebullición 248°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.5534
Cantidad 25 g
Beilstein 1860145
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 97%