Learn More
Cianuro de ciclopropilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258921
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
5500-21-0
C4H5N
67.09
AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N
cyclopropyl cyanide, cyanocyclopropane, cyclopropylnitrile, cyclopropanenitrile, cyclopropane cyanide, 1-cyanocyclopropane, cyclopropane carbonitrile, cyclopropylcyanide, 1-cyanocyclopropyl, cyclopropancarbonitril
79637
ciclopropanocarbonitrilo
C1CC1C#N
5500-21-0
C4H5N
67.09
AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N
cyclopropyl cyanide, cyanocyclopropane, cyclopropylnitrile, cyclopropanenitrile, cyclopropane cyanide, 1-cyanocyclopropane, cyclopropane carbonitrile, cyclopropylcyanide, 1-cyanocyclopropyl, cyclopropancarbonitril
79637
ciclopropanocarbonitrilo
C1CC1C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl cyanide
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 133.0°C to 135.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C3H5CN
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 100 g
Beilstein 09,4
Gravedad específica 0.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 67.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopropyl cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.