Learn More
Cloruro de ácido ciclopropanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509442
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
4023-34-1
C4H5ClO
104.54
ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
77637
cloruro de ciclopropanocarbonilo
C1CC1C(=O)Cl
4023-34-1
C4H5ClO
104.54
ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
77637
cloruro de ciclopropanocarbonilo
C1CC1C(=O)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclopropanecarboxylic acid chloride
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 119.0°C
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C3H5COCl
Índice de refracción 1.4515 to 1.4535
Cantidad 5 g
Beilstein 09,4
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.54
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido