Learn More
Ácido ciclopropanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-97616
12.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1759-53-1
C4H6O2
86.09
MFCD00001287
YMGUBTXCNDTFJI-UHFFFAOYSA-N
carboxycyclopropane, cyclopropylcarboxylic acid, cyclopropionic acid, cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, cpc-acid, cyclopropyl carboxylic acid, trimethylenecarboxylic acid, cyclopropane carboylic acid, cyclopropane-carboxylic acid
15655
CHEBI:23500
ácido ciclopropanocarboxílico
C1CC1C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1759-53-1
C4H6O2
86.09
MFCD00001287
YMGUBTXCNDTFJI-UHFFFAOYSA-N
carboxycyclopropane, cyclopropylcarboxylic acid, cyclopropionic acid, cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, cpc-acid, cyclopropyl carboxylic acid, trimethylenecarboxylic acid, cyclopropane carboylic acid, cyclopropane-carboxylic acid
15655
CHEBI:23500
ácido ciclopropanocarboxílico
C1CC1C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclopropanecarboxylic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 17.0°C to 19.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0850g/mL
Punto de ebullición 182.0°C to 184.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C3H5CO2H
Índice de refracción 1.4370 to 1.4390
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 4
Gravedad específica 1.085
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopropanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4