Learn More
Ácido ciclopropanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11442307
30.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1759-53-1
C4H6O2
86.09
MFCD00001287
YMGUBTXCNDTFJI-UHFFFAOYSA-N
carboxycyclopropane, cyclopropylcarboxylic acid, cyclopropionic acid, cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, cpc-acid, cyclopropyl carboxylic acid, trimethylenecarboxylic acid, cyclopropane carboylic acid, cyclopropane-carboxylic acid
15655
CHEBI:23500
ácido ciclopropanocarboxílico
C1CC1C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1759-53-1
C4H6O2
86.09
MFCD00001287
YMGUBTXCNDTFJI-UHFFFAOYSA-N
carboxycyclopropane, cyclopropylcarboxylic acid, cyclopropionic acid, cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, cpc-acid, cyclopropyl carboxylic acid, trimethylenecarboxylic acid, cyclopropane carboylic acid, cyclopropane-carboxylic acid
15655
CHEBI:23500
ácido ciclopropanocarboxílico
C1CC1C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclopropanecarboxylic acid
Punto de fusión 5°C
Densidad 1.086
Punto de ebullición 182°C to 184°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.439
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Beilstein 969839
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 98%