Learn More
Ciclopentilacetileno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10411723
31.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
930-51-8
C7H10
94.16
MFCD00013744
TXVJSWLZYQMWPC-UHFFFAOYSA-N
cyclopentylacetylene, cyclopentyl acetylene, cyclopentylethyne, cyclopentane, ethynyl, cyclopentane, ethynyl-7ci, 8ci, 9ci, ethynylcylopentane, ethynyl-cyclopentane, cyclopentyl-acetylen
136725
etinilciclopentano
C#CC1CCCC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
930-51-8
C7H10
94.16
MFCD00013744
TXVJSWLZYQMWPC-UHFFFAOYSA-N
cyclopentylacetylene, cyclopentyl acetylene, cyclopentylethyne, cyclopentane, ethynyl, cyclopentane, ethynyl-7ci, 8ci, 9ci, ethynylcylopentane, ethynyl-cyclopentane, cyclopentyl-acetylen
136725
etinilciclopentano
C#CC1CCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclopentylacetylene
Color Amarillo
Punto de ebullición 107°C to 109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH∽CC5H9
Índice de refracción 1.4470 to 1.449
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentylacetylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.