Learn More
Ciclopentil metil éter, 99,9+ %, extra puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258920
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
5614-37-9
C6H12O
100.16
MFCD08276401
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
138539
metoxiciclopentano
COC1CCCC1
5614-37-9
C6H12O
100.16
MFCD08276401
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
138539
metoxiciclopentano
COC1CCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclopentyl methyl ether
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión -140.0°C
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 106.0°C
Temperatura de inflamación −1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H9OCH3
Índice de refracción 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589nm)
Cantidad 50 mL
Residuos después de la evaporación 0.01% max.
Índice Merck 15,2742
Gravedad específica 0.86
Estabilizante 50ppm (BHT) approximately
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 99.9+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.