Learn More
Cyclopentane, Reagent Grade, 98%, Honeywell
Catalog Number p-7120364
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2 L
Envase:
Glass Bottle
287-92-3
C5H10
70.135
MFCD00001356
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
9253
CHEBI:23492
cyclopentane
C1CCCC1
287-92-3
C5H10
70.135
MFCD00001356
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
9253
CHEBI:23492
cyclopentane
C1CCCC1
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclopentane
Punto de fusión -94°C
Color Colorless
Densidad 0.751g/mL at 25°C
Punto de ebullición 50°C
Temperatura de inflamación −20°C (−4°F)
Punto de ignición 682°F
Olor Solvent like
Envase Glass Bottle
Cantidad 100 mL
Número UN UN1146
Beilstein 1900195
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.13g/mol
Presión de vapor 5.3psi (21°C), 9.9psi (38°C)
Porcentaje de pureza 98%