Learn More
Cyclopentane, Reagent Grade, 98%, Honeywell
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2 L
Envase:
Glass Bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Nombre del producto químico o material | Cyclopentane |
Nombre de nota | Reagent Grade, 98% |
% máx. CAS | 100.0000% |
Punto de fusión | -94°C (literature) |
Color | Colorless |
Densidad | 0.751 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punto de ebullición | 50°C (literature) |
Temperatura de inflamación | −20°C |
Punto de ignición | 682°F |
Olor | Solvent like |
Show More |