Learn More
Alfa Aesar™ Cyclopentadienyltitanium trichloride
Marca:  Alfa Aesar™ 077134.06
Detalles adicionales : CAS : 1270-98-0 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314899
  • 156.00€ / 5 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
1270-98-0
219.31
QOXHZZQZTIGPEV-UHFFFAOYSA-K
C5H5Cl3Ti
MFCD00003724
Trichlorocyclopentadienyltitanium
Especificación
Cyclopentadienyltitanium trichloride
C5H5Cl3Ti
UN3261
QOXHZZQZTIGPEV-UHFFFAOYSA-K
219.35
Moisture Sensitive
210°C (decomposition)
1270-98-0
MFCD00003724
Trichlorocyclopentadienyltitanium
219.31
Crystalline
Yellow to Orange
5g