Learn More
Tetracloruro de ciclopentadienilniobio (V), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050667
22.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
33114-15-7
C5H5Cl4Nb
299.801
MFCD00070445
KAWQZSRKEBAOSY-UHFFFAOYSA-J
niobium 5+ chloride cyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/4/1, niobium 5+ ion cyclopenta-1,3-dien-1-ide tetrachloride
74765428
ciclopenta-1,3-dieno;niobio(5 +);tetracloruro
C1C=CC=[C-]1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nb+5]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
33114-15-7
C5H5Cl4Nb
299.801
MFCD00070445
KAWQZSRKEBAOSY-UHFFFAOYSA-J
niobium 5+ chloride cyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/4/1, niobium 5+ ion cyclopenta-1,3-dien-1-ide tetrachloride
74765428
ciclopenta-1,3-dieno;niobio(5 +);tetracloruro
C1C=CC=[C-]1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nb+5]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclopentadienylniobium(V) tetrachloride
Punto de fusión 180°C (decomposition)
Color Amarillo a marrón
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.82
Forma física cristalino/a/s