Learn More
Alfa Aesar™ Cyclopentadienylmolybdenum(V) tetrachloride, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ 040522.MD
Detalles adicionales : CAS : 62927-99-5 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318518
  • 29.90€ / 250 miligramos
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
62927-99-5
MFCD00269826
Tetrachlorocyclopentadienylmolybdenum(V)
Especificaciones
Cyclopentadienylmolybdenum(V) tetrachloride
Purple-Red
62927-99-5
UN3261
302.85
95%
Moisture Sensitive
250mg
MFCD00269826
Tetrachlorocyclopentadienylmolybdenum(V)
Powder