Learn More
Ciclooctanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11443418
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
696-71-9
C8H16O
128.22
MFCD00001744
FHADSMKORVFYOS-UHFFFAOYSA-N
cyclooctyl alcohol, 1-hydroxycyclooctane, acmc-209oac, fhadsmkorvfyos-uhfffaoysa
12766
cyclooctanol
OC1CCCCCCC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
696-71-9
C8H16O
128.22
MFCD00001744
FHADSMKORVFYOS-UHFFFAOYSA-N
cyclooctyl alcohol, 1-hydroxycyclooctane, acmc-209oac, fhadsmkorvfyos-uhfffaoysa
12766
cyclooctanol
OC1CCCCCCC1
Cyclooctanol is a key starting material used for the preparation of cylooctanone by using a chromic acid reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclooctanol es un material de partida fundamental utilizado en la preparación de la ciclooctanona mediante el uso de un reactivo de ácido crómico.
Solubilidad
Miscible con acetona.
Notas
Contiene +75 % de ciclopentano; el resto está compuesto por hidrocarburos C{5} y C{6}. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruro ácido y anhídridos de ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclooctanol
Punto de fusión 14°C to 15°C
Densidad 0.97
Punto de ebullición 97°C to 98°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Índice de refracción 1.486
Cantidad 100 g
Beilstein 1848166
Información de solubilidad Miscible with acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%