Learn More
Bromuro de ciclohexiltrifenilfosfonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021810
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7333-51-9
C24H26BrP
425.35
MFCD00031667
QRAKRDZMIONMRZ-UHFFFAOYSA-M
cyclohexyltriphenylphosphonium bromide, cyclohexyl triphenylphosphonium bromide, cyclohexyltriphenylphosphanium bromide, cyclohexyl triphenyl phosphanium bromide, acmc-20alcd, cyclohexyltriphenylphosphoniumbromide, cyclohexyl triphenyl phosphonium bromide
2724861
[Br-].C1CCC(CC1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7333-51-9
C24H26BrP
425.35
MFCD00031667
QRAKRDZMIONMRZ-UHFFFAOYSA-M
cyclohexyltriphenylphosphonium bromide, cyclohexyl triphenylphosphonium bromide, cyclohexyltriphenylphosphanium bromide, cyclohexyl triphenyl phosphanium bromide, acmc-20alcd, cyclohexyltriphenylphosphoniumbromide, cyclohexyl triphenyl phosphonium bromide
2724861
[Br-].C1CCC(CC1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 265°C to 272°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3581012
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC ciclohexil(trifenil)fosfanio;bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.36
Porcentaje de pureza ≥98%