Learn More
Isocianato de ciclohexilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-96746
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
3173-53-3, 95-50-1
C7H11NO
125.17
MFCD00003840
KQWGXHWJMSMDJJ-UHFFFAOYSA-N
cyclohexyl isocyanate, cyclohexylisocyanate, cyclohexane, isocyanato, isocyanato-cyclohexane, isocyanic acid, cyclohexyl ester, unii-t699595blw, isocyanic acid cyclohexyl ester, chi, cyclohexanisocyanate, cyclohexyl-isocyanate
18502
CHEBI:136604
isocyanatocyclohexane
O=C=NC1CCCCC1
3173-53-3, 95-50-1
C7H11NO
125.17
MFCD00003840
KQWGXHWJMSMDJJ-UHFFFAOYSA-N
cyclohexyl isocyanate, cyclohexylisocyanate, cyclohexane, isocyanato, isocyanato-cyclohexane, isocyanic acid, cyclohexyl ester, unii-t699595blw, isocyanic acid cyclohexyl ester, chi, cyclohexanisocyanate, cyclohexyl-isocyanate
18502
CHEBI:136604
isocyanatocyclohexane
O=C=NC1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl isocyanate
Nombre de nota 98+%
Color Ámbar a incoloro
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11NCO
Índice de refracción 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Beilstein 12, II, 12
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.17
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.