Learn More
Cyclohexyl Isocyanate, 98+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 111310050
Detalles adicionales : CAS : 3173-53-3 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2488 Chem class : 6.1 Pack group : I
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10648162
  • 17.70€ / 5 g
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
3173-53-3
125.171
KQWGXHWJMSMDJJ-UHFFFAOYSA-N
18502
isocyanatocyclohexane
C7H11NO
MFCD00003840
cyclohexyl isocyanate, cyclohexylisocyanate, cyclohexane, isocyanato, isocyanato-cyclohexane, isocyanic acid, cyclohexyl ester, unii-t699595blw, isocyanic acid cyclohexyl ester, chi, cyclohexanisocyanate, cyclohexyl-isocyanate
CHEBI:136604
C1CCC(CC1)N=C=O
Especificaciones
Cyclohexyl isocyanate
Glass bottle
Amber to Colorless
98+%
98+%
C6H11NCO
12, II, 12
KQWGXHWJMSMDJJ-UHFFFAOYSA-N
isocyanatocyclohexane
18502
125.17
≥98.0%
Authentic
1.4540 to 1.4560 (20°C, 589nm)
5g
95-50-1
C7H11NO
MFCD00003840
cyclohexyl isocyanate, cyclohexylisocyanate, cyclohexane, isocyanato, isocyanato-cyclohexane, isocyanic acid, cyclohexyl ester, unii-t699595blw, isocyanic acid cyclohexyl ester, chi, cyclohexanisocyanate, cyclohexyl-isocyanate
C1CCC(CC1)N=C=O
125.171
CHEBI:136604
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Cyclohexyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación