Learn More
Cyclohexyl Bromide, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 159082500
Detalles adicionales : CAS : 108-85-0 Peso : 0.38250kg
Cantidad. 250mL
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10397950
  • 42.10€ / 250 ml
En stock, listo para ser enviado: 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
108-85-0
163.06
AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
7960
C1CCC(CC1)Br
C6H11Br
MFCD00003819
cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
bromocyclohexane
Especificaciones
Cyclohexyl bromide
62°C
Glass bottle
1.33
166.0°C to 167.0°C
250mL
99%
C6H11Br
05, 24
cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
bromocyclohexane
7960
Liquid
1.3300g/mL
Authentic
1.4940 to 1.4960
0.1% max. (K.F.)
Colorless to Yellow
108-85-0
C6H11Br
MFCD00003819
15, 2723
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
C1CCC(CC1)Br
163.06
163.06
99%
Videos
SDS Documentos