Learn More
Cyclohexanone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7072955
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de metal
Punto de fusión -47°C
Color Incolora
Punto de ebullición 155°C
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 4.5mbar at 20°C °C