Learn More
Ciclohexanol, puro, Fisher Chemical
Catalog Number 10439170
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
108-93-0
100.16
3855
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
cyclohexanol
OC1CCCCC1
108-93-0
100.16
3855
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
cyclohexanol
OC1CCCCC1
Punto de fusión 23°C
pH 6.5
Punto de ebullición 161°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C6H12O
Cantidad 2.5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.