Learn More
Cyclohexane, Honeywell
Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 33117-5L
Detalles adicionales : CAS : 110-82-7 Peso : 3.90000kg Transport : UN number : 1145 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 5L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15613900
  • 218.76€ / 5 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-08-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
110-82-7
84.162
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:29005
C6H12
MFCD00003814
8078
Especificaciones
Cyclohexane
110-82-7
≥99.5% (GC)
MFCD00003814
1900225
C1CCCCC1
84.162
CHEBI:29005
0.09
168.8mmHg (37.7°C), 77mmHg (20°C)
−18°C (−.4°F)
5L
84.16g/mol
puriss. p.a. ACS Reagent
C6H12
1145
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
cyclohexane
8078
0.779g/mL at 25°C
500°F
2.9 (vs air)
APHA: ≤10