Learn More
Ciclohexano, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical C/8920/25
Detalles adicionales : CAS : 110-82-7 Peso : 19.25000kg Transport : UN number : 1145 Chem class : 3 Pack group : II
Especificaciones
110-82-7 | |
25 L | |
C6H12 | |
84.15g/mol | |
0.94 mPaS at 20°C | |
6.5°C | |
Líquido |
Recipiente de metal | |
Incolora | |
3814 | |
104mbar at 20°C | |
2.9 | |
81°C |
Seguridad y manipulación
- Cyclohexane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.