Learn More
Ciclohexano, >99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408236
27.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
110-82-7
C6H12
84.16
MFCD00003814
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
8078
CHEBI:29005
ciclohexano
C1CCCCC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
110-82-7
C6H12
84.16
MFCD00003814
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
8078
CHEBI:29005
ciclohexano
C1CCCCC1
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10 Evaporation residue 0.002%, Substances darkened by sulfuric acid P.T., H2O 0.02%
Cyclohexane is used in environmental and GC analysis; for industrial production of adipic acid and caprolactam, which is a precursor of nylon and as a solvent, and to make nylon and paint remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Punto de fusión 6.5°C
Nombre de nota For ACS analysis
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.779 g/cm3
Punto de ebullición 80°C to 81°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación -18°C (-1°F)
Punto de ignición 245°C (473°F)
Olor Pungent
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.426
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Beilstein 1900225
Información de solubilidad Immiscible with water and soluble in ether,alcohol and acetone. Miscible with olive oil.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Grado ACS