Learn More
Cicloheptanona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736057
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
502-42-1
C7H12O
112.17
MFCD00004159
CGZZMOTZOONQIA-UHFFFAOYSA-N
suberone, ketocycloheptane, suberon, ketoheptamethylene, cycloheptanon, cycloheptyloxy, chembl18607, cycloheptan-1-one, cyclo-heptanone, 1-oxocycloheptane
10400
cicloheptanona
C1CCCC(=O)CC1
502-42-1
C7H12O
112.17
MFCD00004159
CGZZMOTZOONQIA-UHFFFAOYSA-N
suberone, ketocycloheptane, suberon, ketoheptamethylene, cycloheptanon, cycloheptyloxy, chembl18607, cycloheptan-1-one, cyclo-heptanone, 1-oxocycloheptane
10400
cicloheptanona
C1CCCC(=O)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cycloheptanone
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 179.0°C
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C7H12(=O)
Índice de refracción 1.4600 to 1.4620
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 13
Índice Merck 15, 2715
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cycloheptanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.