Learn More
Ácido cicloheptanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10643025
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
1460-16-8
C8H14O2
142.20
MFCD00004152
VZFUCHSFHOYXIS-UHFFFAOYSA-N
cycloheptane carboxylic acid, cycloheptanoic acid, cycloheptanecarboxylicacid, cyclohepatan carboxylic acid, acmc-1c1rc, sampl4, o9, vzfuchsfhoyxis-uhfffaoysa, cycloheptanecarboxylic acid
15091
CHEBI:29564
ácido cicloheptanocarboxílico
OC(=O)C1CCCCCC1
1460-16-8
C8H14O2
142.20
MFCD00004152
VZFUCHSFHOYXIS-UHFFFAOYSA-N
cycloheptane carboxylic acid, cycloheptanoic acid, cycloheptanecarboxylicacid, cyclohepatan carboxylic acid, acmc-1c1rc, sampl4, o9, vzfuchsfhoyxis-uhfffaoysa, cycloheptanecarboxylic acid
15091
CHEBI:29564
ácido cicloheptanocarboxílico
OC(=O)C1CCCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cycloheptanecarboxylic acid
Color Incolora
Densidad 1.0350g/mL
Punto de ebullición 135.0°C to 138.0°C (9.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C7H13CO2H
Índice de refracción 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 12
Gravedad específica 1.035
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cycloheptanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.