Learn More
Cicloheptano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026726
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
291-64-5
C7H14
98.19
MFCD00004147
DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
heptamethylene, unii-vtz53p34ja, vtz53p34ja, cycloheptan, hsdb 59, cycloheptane, un2241 flammable liquid
9265
cicloheptano
C1CCCCCC1
291-64-5
C7H14
98.19
MFCD00004147
DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
heptamethylene, unii-vtz53p34ja, vtz53p34ja, cycloheptan, hsdb 59, cycloheptane, un2241 flammable liquid
9265
cicloheptano
C1CCCCCC1
Cycloheptane is used as a nonpolar solvent for the chemical industry and as an intermediate in the manufacture of chemicals and pharmaceutical drugs. It can be used to get fluorocycloheptane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cicloheptano se utiliza como disolvente no polar para la industria química y como intermediario en la fabricación de sustancias químicas y fármacos. Se puede utilizar para obtener fluorocicloheptano.
Solubilidad
Soluble en agua (30 mg a 20 °C).
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cycloheptane
Densidad 0.811
Punto de ebullición 118°C to 119°C
Temperatura de inflamación 6°C (43°F)
Índice de refracción 1.445
Cantidad 5 g
Número UN UN1206
Información de solubilidad Soluble in water 30 mg @ 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 99%