Learn More
α-Cyclodextrin hydrate, 98+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 227291000
Detalles adicionales : CAS : 51211-51-9 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10217023
  • 350.70€ / 100 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Chelation/Complexation reagent
Especificaciones
51211-51-9
972.85
UQIQLAUJPPOBJR-HAPKRNSXSA-N
60161466
C36H60O30·xH2O
MFCD00150804
alpha-cyclodextrin hydrate, water.beta-cyclodextrin, cyclohexaamylose hydrate, ^a-cyclodextrin hydrate, alpha-cyclodextrin water, 972.86 anhydrous
C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(O2)C(C7O)O)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O.O
Especificaciones
α-Cyclodextrin hydrate
11% max.
+148.00 (20.00°C c=2,H2O)
0.1% max.
278°C
51211-51-9
100.0
C36H60O30·xH2O
14, 2718
Solubility in water: 145g/L (25°C)
C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(O2)C(C7O)O)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O.O
60161466
Crystalline Powder
Authentic
Glass bottle
+ 148
White
100g
98.0
0.5% max. Linear oligomers (HPLC)
MFCD00150804
alpha-cyclodextrin hydrate, water.beta-cyclodextrin, cyclohexaamylose hydrate, ^a-cyclodextrin hydrate, alpha-cyclodextrin water, 972.86 anhydrous
UQIQLAUJPPOBJR-HAPKRNSXSA-N
972.85
972.85
98+%
Videos
SDS Documentos