Learn More
Ciclobutanol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778057
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
2919-23-5
C4H8O
72.11
MFCD00001318
KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
cyclobutyl alcohol, cyclobutyl hydroxide, hydroxycyclobutane, acmc-1cgim, cyclobutanol, cyclobutanol 1g, ksc206s6t, kthxbehdvmtnoh-uhfffaoysa
76218
ciclobutanol
OC1CCC1
2919-23-5
C4H8O
72.11
MFCD00001318
KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
cyclobutyl alcohol, cyclobutyl hydroxide, hydroxycyclobutane, acmc-1cgim, cyclobutanol, cyclobutanol 1g, ksc206s6t, kthxbehdvmtnoh-uhfffaoysa
76218
ciclobutanol
OC1CCC1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclobutanol
Color Incolora
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 122.0°C to 123.0°C (733.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C4H7OH
Índice de refracción 1.4350 to 1.4370
Cantidad 250 mg
Beilstein 06, 4
Gravedad específica 0.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclobutanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.