Learn More
Cyclobutanecarboxylic acid chloride, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 110910500
Detalles adicionales : CAS : 5006-22-4 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 50g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10423775
  • 312.80€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
5006-22-4
118.56
JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N
78705
C1CC(C1)C(=O)Cl
C5H7ClO
MFCD00001319
cyclobutanecarboxylic acid chloride, cyclobutanecarbonylchloride, cyclobutane carbonyl chloride, cyclobutane-1-carbonyl chloride, cyclobutancarbonylchlorid, cyclobutylcarbonylchloride, cyclobutancarbonyl chloride, cyclobutyl carbonylchloride, cyclobutylcarbonyl chloride, acmc-1aqy1
cyclobutanecarbonyl chloride
Especificación
Cyclobutanecarboxylic acid chloride
37°C
Glass bottle
145.0°C
50g
99%
C4H7COCl
09, 5
JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N
cyclobutanecarbonyl chloride
78705
Liquid
37g/mL
Authentic
1.4545 to 1.4565
Colorless
5006-22-4
C5H7ClO
MFCD00001319
cyclobutanecarboxylic acid chloride, cyclobutanecarbonylchloride, cyclobutane carbonyl chloride, cyclobutane-1-carbonyl chloride, cyclobutancarbonylchlorid, cyclobutylcarbonylchloride, cyclobutancarbonyl chloride, cyclobutyl carbonylchloride, cyclobutylcarbonyl chloride, acmc-1aqy1
C1CC(C1)C(=O)Cl
118.56
118.56
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Cyclobutanecarboxylic acid chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentación