Learn More
Ácido ciclobutanocarboxílico, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 110901000
Detalles adicionales : CAS : 3721-95-7 Peso : 0.15000kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10006093
  • 224.00€ / 100 g
Envío estimado: 11-10-2021
3721-95-7
100.12
TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
19494
C1CC(C1)C(=O)O
C5H8O2
MFCD00001323
cyclobutylcarboxylic acid, cyclo-butyl formic acid, cyclobutane carboxylic acid, unii-0rdj7c51o0, pubchem14139, acmc-1cnqb, cyclobutan carboxylic acid, cyclobutyl carboxylic acid, cyclobutancecarboxylic acid, cyclobutane-carboxylic acid
ácido ciclobutanocarboxílico
Especificaciones
Cyclobutanecarboxylic acid
83°C
Frasco de vidrio
1.04
195.0°C
-20.0°C
3721-95-7
C5H8O2
MFCD00001323
cyclobutylcarboxylic acid, cyclo-butyl formic acid, cyclobutane carboxylic acid, unii-0rdj7c51o0, pubchem14139, acmc-1cnqb, cyclobutan carboxylic acid, cyclobutyl carboxylic acid, cyclobutancecarboxylic acid, cyclobutane-carboxylic acid
C1CC(C1)C(=O)O
100.12
100.12
98%
1.0400g/mL
Authentic
1.4410 to 1.4450
0.5% max. (K.F.)
De incoloro a amarillo
100g
97.5% min. (GC)
C4H7CO2H
09, 5
TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
ácido ciclobutanocarboxílico
19494
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Cyclobutanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos
Certificados