missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 10242-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16816503

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 22-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

This is the heme-containing component of the cytochrome b-c1 complex, which accepts electrons from Rieske protein and transfers electrons to cytochrome c in the mitochondrial respiratory chain.
Especificaciones

Especificaciones

CYC1
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P08574, Q9D0M3
Complex III subunit 4, Complex III subunit IV, CYC1, cytochrome c 1, UQCR4
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
1537, 66445
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
CYC1
Liquid
Cyc1
CYC1 Fusion Protein Ag0291
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse
Videos
SDS
Documentos
Certificados