Learn More
CYBRD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CYBRD1 |
---|---|
Concentración | 0.63 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16825115
|
Proteintech
26735-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16815115
|
Proteintech
26735-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is a member of the cytochrome b(561) family that encodes an iron-regulated protein. It highly expressed in the duodenal brush border membrane. It has ferric reductase activity and is believed to play a physiological role in dietary iron absorption.Especificaciones
CYBRD1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q53TN4 | |
79901 | |
CYBRD1 Fusion Protein Ag24968 | |
Primary | |
-20°C | |
CYBRD1 |
0.63 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CYBRD1, cytochrome b reductase 1, DCYTB, Duodenal cytochrome b, Ferric chelate reductase 3, FRRS3 | |
CYBRD1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |