Learn More
Ácido cianoacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11458883
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
372-09-8
C3H3NO2
85.062
MFCD00002677
MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
cyanoacetic acid, acetic acid, cyano, malonic mononitrile, acide cyanacetique, cyanessigsaeure, monocyanoacetic acid, malonic acid mononitrile, usaf kf-17, cyanoethanoic acid, kyselina kyanoctova
9740
CHEBI:51889
Ácido 2-cianoacético
C(C#N)C(=O)O
372-09-8
C3H3NO2
85.062
MFCD00002677
MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
cyanoacetic acid, acetic acid, cyano, malonic mononitrile, acide cyanacetique, cyanessigsaeure, monocyanoacetic acid, malonic acid mononitrile, usaf kf-17, cyanoethanoic acid, kyselina kyanoctova
9740
CHEBI:51889
Ácido 2-cianoacético
C(C#N)C(=O)O
Cyanoacetic acid is used in pharmaceutical industry for producing vitamin B6 and caffeine. It is also used in making dyes, agricultural chemicals, and in the synthesis of phenylacetic acid esters. It acts as a precursor cyanoacrylates viz. ethyl cyanoacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido cianoacético se utiliza en la industria farmacéutica para producir vitamina B6 y cafeína. También se utiliza en la elaboración de colorantes, productos químicos agrícolas y en la síntesis de ésteres de ácido fenilacético. Actúa como precursor de cianoacrilatos, es decir, cianoacrilato de etilo.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol etílico, éter. Ligeramente miscible con benceno, ácido acético y cloroformo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases fuertes, ácidos, agentes oxidantes fuertes, alcalinos, nitrilos y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyanoacetic acid
Punto de fusión 64°C to 69°C
pH 1.5
Punto de ebullición 108°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Odorless
Cantidad 1000 g
Número UN UN3261
Beilstein 506325
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2689
Información de solubilidad Miscible with water,ethyl alcohol,ether. Slightly miscible with benzene,acetic acid and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.06
Porcentaje de pureza 99%