Learn More
alfa-Ciano-o-tolunitrilo, 80 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 152570250
Detalles adicionales : CAS : 3759-28-2 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10021680
  • 35.76€ / 25 g
Envío estimado: 06-08-2021
3759-28-2
142.16
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
77368
N#CCC1=CC=CC=C1C#N
C9H6N2
MFCD00001895
2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
2-(cianometil)benzonitrilo
Especificaciones
α-Cyano-o-tolunitrile
Frasco de vidrio
76°C
tech.
75.0
75% min. (GC)
NCCH2C6H4CN
09, 859
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
2-(cianometil)benzonitrilo
77368
Polvos o fragmentos
Técnico
Authentic
De beige a marrón
25g
3759-28-2
100.0
C9H6N2
MFCD00001895
2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
N#CCC1=CC=CC=C1C#N
142.16
142.16
80%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • a-Cyano-o-tolunitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentos
Certificados