Learn More
alfa-Ciano-o-tolunitrilo, 80 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-94889
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
3759-28-2
C9H6N2
142.16
MFCD00001895
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
77368
2-(cianometil)benzonitrilo
N#CCC1=CC=CC=C1C#N
3759-28-2
C9H6N2
142.16
MFCD00001895
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
77368
2-(cianometil)benzonitrilo
N#CCC1=CC=CC=C1C#N
Nombre del producto químico o material α-Cyano-o-tolunitrile
Nombre de nota tech.
% mín. CAS 75.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 76°C
Color De beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 75% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCCH2C6H4CN
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 859
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico
Forma física Polvos o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Cyano-o-tolunitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.