Learn More
Ácido α-ciano-3-hidroxicinámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10792581
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
54673-07-3
C10H7NO3
189.17
MFCD00004203
HPLNTJVXWMJLNJ-YWEYNIOJSA-N
2z-2-cyano-3-3-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
21338270
ácido (Z)-2-ciano-3-(3-hidroxifenil)prop-2-enoico
C1=CC(=CC(=C1)O)C=C(C#N)C(=O)O
54673-07-3
C10H7NO3
189.17
MFCD00004203
HPLNTJVXWMJLNJ-YWEYNIOJSA-N
2z-2-cyano-3-3-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
21338270
ácido (Z)-2-ciano-3-(3-hidroxifenil)prop-2-enoico
C1=CC(=CC(=C1)O)C=C(C#N)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material α-Cyano-3-hydroxycinnamic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230.0°C to 233.0°C
Color De verde a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CH=C(CN)CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 520
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Cyano-3-hydroxycinnamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.