missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CXCL13/BCA1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CXCL13/BCA1 |
---|---|
Concentración | 0.28 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827643
|
Proteintech
10927-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817643
|
Proteintech
10927-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Chemotactic for B-lymphocytes but not for T-lymphocytes. monocytes and neutrophils. Does not induce calcium release in B-lymphocytes. Binds to BLR1/CXCR5. B lymphocyte chemoattractant. independently cloned and named Angie.Especificaciones
CXCL13/BCA1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O43927 | |
10563 | |
CXCL13/BCA1 Fusion Protein Ag1358 | |
Primary | |
-20°C | |
CXCL13 |
0.28 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ANGIE, ANGIE2, B cell attracting chemokine 1, B lymphocyte chemoattractant, BLC, BLR1L, C X C motif chemokine 13, CXC chemokine BLC, CXCL13, SCYB13, Small inducible cytokine B13 | |
CXCL13 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |