Learn More
Abnova™ CXCL1 (Human) ELISA Kit
In-Vitro Enzyme-Linked Immunosorbent assay for the quantitative measurement of Human CXCL1
Marca:  Abnova™ KA3337.1Kit
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057925
  • 578.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío
13-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
15.6 to 1000pg/mL
CXCL1 (Human) ELISA Kit is a sandwich enzyme immunoassay for the quantitative measurement of human CXCL1.
Quantification
CXCL1 (Human) ELISA kit
Cell Culture Supernate, Plasma (Citrate, EDTA, Heparin), Serum
Store the kit at-20°C.
Human
Colorimetric
CXCL1 (Human) ELISA Kit
1 Kit
100μL