Learn More
CUX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CUX1 |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819013
|
Proteintech
11733-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16809013
|
Proteintech
11733-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the homeodomain family of DNA binding proteins. It may regulate gene expression, morphogenesis, and differentiation and it may also play a role in the cell cycle progession. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but the full-length nature of some of these variants has not been determined.Especificaciones
CUX1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P53565, P70403, Q13948 | |
116639, 13047, 1523 | |
CUX1 Fusion Protein Ag2335 | |
Primary | |
-20°C | |
CUX1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CASP, CCAAT displacement protein, CDP, CDP/Cut, CDP1, Clox, COY1, cut like homeobox 1, CUTL1, CUX, Cux/CDP, CUX1, GOLIM6, Homeobox protein cut like 1, Homeobox protein cux 1, Nbla10317, p100, p110, p200, p75 | |
CUX1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |