Learn More
Ambion™ Custom Select siRNA
ARNip Select personalizado
Marca: Ambion™ 4390828
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Los ARNip personalizados Silencer™ Select (Dúplex 21-bp modificado mediante LNA con salientes) son herramientas de interferencia de ARN (ARNi) ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares. Estos ARNip proporcionan altas eficiencias y especificidades de atenuación.Especificaciones
Contiene ARNip seco y agua sin nucleasas (1,75 ml), enviada a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar el ARNip en un congelador sin escarcha a –20 °C como máximo | |
Atenuar la expresión génica para estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos de células | |
ARNip Select personalizado | |
20 nmol |
ARNip Select personalizado, 20nmol, pureza estándar, pureza del ≥80 %, ideal para derribar la expresión génica para estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos de células, estos ARNip proporcionan altas eficiencias y especificidades de reducción | |
Ambion™, Silencer™ Select | |
Estándar |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.