Learn More
Custom PreAmp Pools
Custom PreAmp Pools
Marca:  ABI Applied Biosystems 4459660
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15554344
  • 445.00€ / 1 ml
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los diseños de matriz miARN personalizados pueden mantener entre 12 y 380 ensayos y entre 1 y 8 muestras en cada diseño de matriz. Se ofrecen diez formatos, disponibles solo con el diseño de tarjeta de microfluidos. Utilice los grupos personalizados PreAmp para muestras con cantidades limitadas de miARN.
Especificaciones
Especificaciones
Grupo PreAmp de miARN personalizado TaqMan™
Temperatura ambiente
1 mL
Format 64
Desde 1 hasta 8