Learn More
Hamilton™ Custom Kel-F Hub Needles
Design controlled by a series of universal standards which guarantees compatibility between manufacturers.
Marca: Hamilton™ 7750-16
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Disponibles en varios calibres
- Se suministra en un paquete de 6
- Estilo de punta personalizado
- Esterilizable en autoclave
- Esterilizable en gas
- Para conos Kel-F
- Longitud personalizada
- Punta Luer de acero inoxidable
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
25 G | |
0,52 mm | |
6/paq. | |
Jeringas y conectores LT y TLL |
Stainless Steel | |
0,26 mm | |
Aguja con cono Kel-F Luer Lock | |
2, 3 o 4 | |
Cónico estándar |