Learn More
Cupferrón, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cupferron |
Punto de fusión | 150.0°C to 155.0°C |
Residuos de ignición | 0.05% max |
Fórmula lineal | C6H4N(ONH4)NO |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 16,I,395 |
Índice Merck | 15,2612 |
Información de solubilidad | Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.16 |
Grado | Reactivo ACS |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cupferron
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.