Learn More
Hidroperóxido de cumilo, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-94486
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
80-15-9, 98-82-8, 617-94-7, 98-86-2
C9H12O2
152.19
MFCD00002129
YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
6629
CHEBI:78673
CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
80-15-9, 98-82-8, 617-94-7, 98-86-2
C9H12O2
152.19
MFCD00002129
YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
6629
CHEBI:78673
CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cumyl hydroperoxide
Nombre de nota 80%
Punto de fusión -30.0°C
Densidad 1.0600g/mL
Temperatura de inflamación 83°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 80 to 85% (Iodometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5C(CH3)2OOH
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Nombre IUPAC 2-hidroperoxipropan-2-ilbenceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 80%