Learn More
Spectrum Labs™ Filtro CultureGard™
Dos filtros CultureGard™ usados en serie proporcionan la barrera estéril definitiva contra el riesgo de contaminación del cultivo posible durante la alimentación de medios y la perfusión del cultivo
Marca: Spectrum Labs™ CU2M-205-12N
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Dos filtros CultureGard™ usados en serie proporcionan la barrera estéril definitiva contra el riesgo de contaminación del cultivo posible durante la alimentación de medios y la perfusión del cultivo. Los filtros esterilizables en autoclave CultureGard™ están fabricados con membrana MWCO de 0,2μ m DynaFibre™ que permite el flujo del medio de cultivo, evitando al mismo tiempo la introducción de microbiales extraños. Estos filtros especializados tienen una gran superficie para caudales más rápidos bajo presiones más bajas.Componentes
Membrana HF Éster de celulosa mixtaVentilación HF PolipropilenoMaterial de encapsulado PoliuretanoCarcasa Polisulfona transparenteTapas de cierrePolisulfona pigmentadaAdaptadores HB 1/8 pulgadas Polipropileno (4 MLL y 4 FLL)
- Gran superficie para caudales rápidos bajo presiones más bajas
- Riesgo mínimo de obstrucción o rotura de la membrana
- Volumen de retención mínimo
- La fibra de ventilación de PP evita el bloqueo de aire filtro de grado esterilizante de fibra hueca para la perfusión de cultivos celulares.
Especificaciones
Polisulfona | |
Estéril | |
Paquete de 12 |
0,2 μm | |
Utilizada en serie proporcionar la última barrera estéril contra el riesgo de contaminación del cultivo posible durante la alimentación de los medios y el cultivo perfusión | |
Filtro CultureGard |