Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubo para cultivos, con rosca DIN, y tapa roscada en PBT
Los tubos para cultivos con rosca DIN y tapas roscadas se utilizan para cultivos de medios líquidos y para el almacenamiento bajo condiciones estériles.
Marca:  DWK Life Sciences 261352357
Detalles adicionales : Peso : 1.75000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12635706
  • 305.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El cultivo «in vitro» de células animales y vegetales en un medio nutritivo es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas y los recipientes utilizados se seleccionan en consecuencia. Para las pruebas, se utilizan recipientes más pequeños, como los tubos de cultivo. Los tubos de cultivo DURAN™ originales se distinguen por su distribución uniforme del grosor de la pared y por presentar una mínima expansión térmica, que da como resultado una alta resistencia a los cambios de temperatura. Por lo tanto, son especialmente adecuados para trabajar a temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
  • Con rosca DIN y tapón de rosca de PBT para un sellado hermético (también disponible sin tapón de rosca)
  • Sellado muy hermético gracias a la junta de silicona recubierta de PTFE
  • Cultivo, almacenamiento y transporte de microorganismos
Especificaciones
Especificaciones
30 ml
Vidrio borosilicatado (3.3), PBT, PTFE
Con tapón de rosca
GL 18
18 mm
180 mm
Crecimiento de microorganismos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquidos y cultivos estériles; trabajos con medios de cultivo celular en condiciones estériles dentro de armarios de bioseguridad y campanas extractoras limpias
50/paq.
Esterilizable en autoclave